Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Naturkautschuk-Stopfen sind für den allgemeinen Gebrauch geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 1011121
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
- In Grau oder Rot
Spezifikation
1 Bohrung, 5 mm Durchmesser | |
Stopfen | |
21mm | |
1/Pckg. | |
40 Shore A |
Grau | |
30 mm | |
27mm | |
Naturkautschuk | |
5 mm |