Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk
Zum sicheren Verschluss von Laborgeräten. Deutsch Neumann™ Naturkautschuk-Stopfen sind für den allgemeinen Gebrauch geeignet.
Marke:  Deutsch Neumann™ 1010294
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10534173
  • 20.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 40 Shore A
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
  • In Grau oder Rot
Spezifikation
Spezifikation
Fest
Stopfen
94mm
1/Pckg.
40 Shore A
Rot
65 mm
107mm
Naturkautschuk