Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Filter Plates
Effiziente Durchführung von Plasmid-DNA-, PCR- und Vakuumfiltrationen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Filterplatten.
Marke: Thermo Scientific™ 278010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.75300kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Deep-Well-Filterplatten ermöglichen eine effiziente Aufreinigung von Plasmid-DNA- oder PCR-Produkten in hoher Qualität. Diese Platten bestehen aus chemikalienbeständigem Polypropylen mit überlegener mechanischer Festigkeit und entsprechen der standardmäßigen 96-Well-Grundfläche, die mit der Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz kompatibel ist.
Hauptmerkmale:- Speziell für Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz entwickelt
- Geeignet für Vakuum-, Filtrations-, Zentrifugations- oder Überdruckverfahren
- Die Fritte der Platte (wenn vorhanden) besteht aus Polyethylenteraphtalat (PET) und hat eine Porengröße von 20 μm.
- Die „Shared Wall“-Konfiguration (zwei Wells teilen sich eine Wand) erlaubt eine niedrigere Plattenhöhe und größere Well-Durchmesser für eine schnellere Verarbeitung, höhere Ausbeuten und weniger Verklumpung.
- Gereinigte DNA eignet sich für Downstream-Anwendungen wie Sequenzierung und Restriktionsverdau.
- Die Glasfaserplatte besitzt eine PET-Fritte und zwei Lagen Glasfasermembran für das Binden von DNA.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Empfohlen für:
Proteinaufreinigung, Lysatklärung, allgemeine Filtration
Spezifikation
Standard | |
Glasfaser | |
Innenpackungen mit je 5 Stück | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
96 | |
Unsteril | |
Filter | |
5 |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
20 μm | |
Gefrittete Deep-Mikrotiterplatte mit Glasfaser (Bindung) | |
1,3 ml | |
1 ml | |
Unbehandelt | |
50 | |
50 St./Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.