Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Filter Plates
Effiziente Durchführung von Plasmid-DNA-, PCR- und Vakuumfiltrationen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Filterplatten.
800.00 € - 1915.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Membran | Glasfaser |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Farblos |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10327382
|
Thermo Scientific™
278010 |
Gefrittete Deep-Mikrotiterplatte mit Glasfaser (Bindung) |
1915.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10134302
|
Thermo Scientific™
278011 |
96-Well DeepWell mit Fritte |
1440.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10757404
|
Thermo Scientific™
278012 |
Deep-Well-Platte aus Polypropylen |
800.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Deep-Well-Filterplatten ermöglichen eine effiziente Aufreinigung von Plasmid-DNA- oder PCR-Produkten in hoher Qualität. Diese Platten bestehen aus chemikalienbeständigem Polypropylen mit überlegener mechanischer Festigkeit und entsprechen der standardmäßigen 96-Well-Grundfläche, die mit der Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz kompatibel ist.
Hauptmerkmale:- Speziell für Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz entwickelt
- Die „Shared Wall“-Konfiguration (zwei Wells teilen sich eine Wand) erlaubt eine niedrigere Plattenhöhe und größere Well-Durchmesser für eine schnellere Verarbeitung, höhere Ausbeuten und weniger Verklumpung.
- Geeignet für Vakuum-, Filtrations-, Zentrifugations- oder Überdruckverfahren
- Die Fritte der Platte (278010, 278011) besteht aus Polyethylenterephthalat (PET) und hat eine Porengröße von 20 μm.
- Die Glasfaserplatte (278010) besitzt eine PET-Fritte und eine zweilagige Glasfasermembran für die effiziente Bindung von DNA.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Standard | |
Glasfaser | |
Farblos | |
96 | |
Nicht steril | |
Filter | |
5 |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
1 ml | |
Unbehandelt | |
50 | |
50 St./Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.