Learn More
Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan
Mit perforierter fester Filterplatte
Marke:  Haldenwanger™ 126/4/0
21.33 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21639" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01620kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10190131
  • 40.12 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Filterdurchmesser 9, 17, 28 nach DIN 12905. Glasiert, mit fester Siebplatte.
φ Filter: 11mm
Höhe: 55mm
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
11 mm
Mit fester Filterplatte
Hirsch-Trichter
56 mm
11 mm