Learn More
Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan
Mit perforierter fester Filterplatte
36.41 € - 46.32 €
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Enthält | Mit fester Filterplatte |
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Hirsch-Trichter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Platte | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Platte | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10717211
|
Haldenwanger™
126/5/0 |
9 mm | 45 mm |
36.41 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12388567
|
Haldenwanger™
126/4/0A |
13 mm |
46.32 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10190131
|
Haldenwanger™
126/4/0 |
11 mm | 56 mm |
40.12 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Mit perforierter fester Filterplatte.Spezifikation
Porzellan | |
Mit fester Filterplatte | |
Je 1 | |
Hirsch-Trichter |