Learn More
Bel-Art™ Prepsafe™ Mini-Schwimmständer für Mikrozentrifugenröhrchen
Fixierlaschen schützen die Röhrchen vor dem Öffnen, wenn sie unter Druck stehen, eingetaucht oder umgestoßen werden
Marke: Bel-Art™ F18742-0126
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11656kg
Beschreibung
Fixierlaschen schützen die Röhrchen vor dem Öffnen, wenn sie unter Druck stehen, eingetaucht oder umgestoßen werden
- Aufnahme von bis zu zwölf 1,5-ml- oder 2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen an nummerierten Stellen
- Hochstehender Griff zum einfachen Anheben, ohne die Proben zu schütteln
- Stabile Füße halten die Gestelle auf dem Arbeitstisch aufrecht
- Zur Verwendung in Wasserbädern, in Eis oder auf dem Labortisch
- Mit 95 mm Außendurchmesser passend für die meisten 1000 ml-Bechergläser
- Erhältlich in verschiedenen Farben mit oder ohne Vortexaufsatz
- Die Konstruktion aus Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Abnehmbarer Vortexaufsatz separat erhältlich (Herst. Nr. F187420140)
Spezifikation
Zusatzelement für Vortexen | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
12 | |
1000 ml-Becher, Wasserbäder |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Fuchsia | |
Polypropylen | |
Rund | |
10/Karton |