Learn More
Bel-Art™ Prepsafe™ Mini-Schwimmständer für Mikrozentrifugenröhrchen
Fixierlaschen schützen die Röhrchen vor dem Öffnen, wenn sie unter Druck stehen, eingetaucht oder umgestoßen werden
11.45 € - 43.85 €
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (1,5 bis 2 ml) |
Material | Polypropylen |
Positionen | 12 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15500012
|
Bel-Art™
F18742-0127 |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | Zusatzelement für Vortexen | Neongelb |
37.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15560002
|
Bel-Art™
F18742-0123 |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | Ohne Aufsatz | Neongelb |
12.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15540002
|
Bel-Art™
F18742-0121 |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | Ohne Aufsatz | Türkis |
11.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15580002
|
Bel-Art™
F18742-0125 |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | Zusatzelement für Vortexen | Türkis |
37.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15570002
|
Bel-Art™
F18742-0124 |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | Zusatzelement für Vortexen | Naturfarben |
43.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15590002
|
Bel-Art™
F18742-0126 |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | Zusatzelement für Vortexen | Fuchsia |
37.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15530002
|
Bel-Art™
F18742-0120 |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | Ohne Aufsatz | Naturfarben |
16.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15550002
|
Bel-Art™
F18742-0122 |
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | Ohne Aufsatz | Fuchsia |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Fixierlaschen schützen die Röhrchen vor dem Öffnen, wenn sie unter Druck stehen, eingetaucht oder umgestoßen werden
- Aufnahme von bis zu zwölf 1,5-ml- oder 2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen an nummerierten Stellen
- Hochstehender Griff zum einfachen Anheben, ohne die Proben zu schütteln
- Stabile Füße halten die Gestelle auf dem Arbeitstisch aufrecht
- Zur Verwendung in Wasserbädern, in Eis oder auf dem Labortisch
- Mit 95 mm Außendurchmesser passend für die meisten 1000 ml-Bechergläser
- Erhältlich in verschiedenen Farben mit oder ohne Vortexaufsatz
- Die Konstruktion aus Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Abnehmbarer Vortexaufsatz separat erhältlich (Herst. Nr. F187420140)
Spezifikation
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Röhrchen (1,5 bis 2 ml) | |
12 | |
10/Karton |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1000 ml-Becher, Wasserbäder |