Learn More
Sartorius Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 391
Für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sartorius Gütegrad 391 Filterpapiere bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 %.
Marke: Sartorius FT-4-104-185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Säuregespült, um eine hohe Reinheit zu erzielen
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
84 g/m2 | |
Gefaltet | |
2 bis 3 μm | |
Quantitative und gravimetrische Analysen, Druck- oder Vakuumfiltration | |
100/Packung | |
185 mm |
Blau | |
Baumwolllinter | |
180 Sekunden | |
391 | |
0,15 mm |