Learn More
Sartorius Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 391
Für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sartorius Gütegrad 391 Filterpapiere bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 %.
9.10 € - 276.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 84 g/m2 |
---|---|
Farbcode | Blau |
Material | Baumwolllinter |
Particle Retention | 2 bis 3 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 180 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11741385
|
Sartorius
FT-4-104-125 |
125 mm | Gefaltet |
69.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15902860
|
Sartorius
FT-3-104-063 |
63 mm | Scheibe |
17.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10578001
|
Sartorius
FT-3-104-125 |
125 mm | Scheibe |
49.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10420283
|
Sartorius
FT-3-104-090 |
90 mm | Scheibe |
25.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11761385
|
Sartorius
FT-4-104-185 |
185 mm | Gefaltet |
102.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10400093
|
Sartorius
FT-3-104-150 |
150 mm | Scheibe |
59.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10664522
|
Sartorius
FT-3-104-045 |
45 mm | Scheibe |
12.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15992850
|
Sartorius
FT-3-104-050 |
50 mm | Scheibe |
12.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11771385
|
Sartorius
FT-4-104-240 |
240 mm | Gefaltet |
159.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10409902
|
Sartorius
FT-3-104-185 |
185 mm | Scheibe |
89.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10325511
|
Sartorius
FT-3-104-240 |
240 mm | Scheibe |
276.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10059470
|
Sartorius
FT-3-104-070 |
70 mm | Scheibe |
16.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10263811
|
Sartorius
FT-3-104-055 |
55 mm | Scheibe |
12.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15972850
|
Sartorius
FT-3-104-035 |
35 mm | Scheibe |
9.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10243861
|
Sartorius
FT-3-104-110 |
110 mm | Scheibe |
35.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15942980
|
Sartorius
FT-4-104-150 |
150 mm | Gefaltet |
83.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descrizione
- Säuregespült, um eine hohe Reinheit zu erzielen
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Specifica
84 g/m2 | |
Baumwolllinter | |
180 Sekunden | |
391 | |
0,15 mm |
Blau | |
2 bis 3 μm | |
Quantitative und gravimetrische Analysen, Druck- oder Vakuumfiltration | |
100/Packung |