Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGC
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
Marke: Sartorius FT-3-1103-090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die Anwendungen umfassen: Analyse von Schwebstoffen im Abwasser gemäß EN 872
Spezifikation
51 mbar | |
Glasfaser-Mikrofaserfilter ohne Binder | |
Borosilikatglas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
932 °F bis 1022 °F | |
0,009 in. | |
3,5 in. |
Weiß | |
Scheibe | |
1,2 μm | |
66 s | |
MGC | |
500°bis 550 °C | |
0,25 mm | |
9 cm |