Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGC
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
34.70 € - 240.00 €
Spezifikation
Luftwiderstand | 51 mbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | Borosilikat-Mikrofaserglas |
Particle Retention | 1,2 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11710436
|
Sartorius
FT-3-1103-185 |
18,5 cm |
145.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10718012
|
Sartorius
FT-3-1103-150 |
15 cm |
240.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10430472
|
Sartorius
FT-3-1103-110 |
11 cm |
140.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10602772
|
Sartorius
FT-3-1103-125 |
12,5 cm |
170.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10235421
|
Sartorius
FT-3-1103-100 |
10 cm |
119.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10480082
|
Sartorius
FT-3-1103-090 |
9 cm |
101.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10154041
|
Sartorius
FT-3-1103-055 |
5,5 cm |
60.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10564571
|
Sartorius
FT-3-1103-070 |
7 cm |
74.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10103982
|
Sartorius
FT-3-1103-050 |
5 cm |
58.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10144041
|
Sartorius
FT-3-1103-047 |
4,7 cm |
51.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10612602
|
Sartorius
FT-3-1103-025 |
2,5 cm |
34.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15982860
|
Sartorius
FT-3-1103-021 |
2,1 cm |
34.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Anwendungen umfassen: Analyse von Schwebstoffen im Abwasser gemäß EN 872.Spezifikation
51 mbar | |
Scheibe | |
1,2 μm | |
66 s | |
932 °F bis 1022 °F | |
0,009 in. |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
Unsteril | |
MGC | |
500°bis 550 °C | |
0,25 mm |