Learn More
Wuertt Celluloid™ Drahtkorb aus Edelstahl
120.99 € - 195.04 €
Spezifikation
Produkttyp | Korb |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10372661
|
Wuertt Celluloid™
5200113 |
100 mm |
195.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10519051
|
Wuertt Celluloid™
5201313 |
200 mm |
120.99 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Mit umleg- und feststellbarem Henkel. Griffstelle mit Plastikformteil umgeben. Aus punktgeschweisstem V2A / 4301 Gitter, 1,2mm stark, Maschenweite 8mm. Boden durch 2 Stäbe verstärkt. Elektrolytisch poliert.B/T/H: 400/300/200mm
Spezifikation
Korb | |
Edelstahl | |
Lagerung und Transport | |
Je 1 |