Learn More
Merck Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung. Es kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Empfängerkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 ml bis 1,000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
Marke: Merck S2GPT02RE
141.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.73700kg
Beschreibung
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Verfahren für Einweg-Flaschenaufsatzfilter für die sterile Medienvorbereitung. Kombinieren Sie diese Steritop™ Filtereinheit mit einem Auffangkolben (separat erhältlich) für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 bis 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
- Millipore Express™ PLUS Membran für schnellste Flussraten und geringe Proteinbindung zur Minimierung von Absorption und Proteinverlusten, die sich auf das nachgelagerte Leistungsverhalten und die Kosten auswirken.
- Durapore™ Membran für ultra-niedrige Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverlust.
- Die eng anliegende Verpackung, die leicht zu öffnende Tasche und die praktischen Etikettendesigns machen das Lagern, Öffnen und Verfolgen Ihrer Geräte einfach und effizient.
- Sterilisation von wässrigen Lösungen (150 ml bis 1 l)
- Sterile Filtration von Kulturmedien und Puffern mit hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten.
Bestellinformation
Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
Spezifikation
Durchsichtig mit blauem Adapter | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
Sterile Filtration | |
Flaschenaufsatzfilter | |
95 mm | |
45 mm |
Ja | |
PES | |
Steril | |
45 mm | |
250 ml | |
95 mm | |
12,5 cm |