Learn More
Merck Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung. Es kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Empfängerkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 ml bis 1,000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
136.00 € - 317.00 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Porengröße | 0,22 μm |
Sterilität | Steril |
Auslassanschluss | 45 mm |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15919180
|
Merck
S2GPT01RE |
PES | 150 ml |
136.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15929180
|
Merck
S2GPT02RE |
PES | 250 ml |
169.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15939180
|
Merck
S2GPT10RE |
PES | 1.000 ml |
317.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16295122
|
Merck
S2GVT05RE |
PVDF | 500 mL |
218.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Verfahren für Einweg-Flaschenaufsatzfilter für die sterile Medienvorbereitung. Kombinieren Sie diese Steritop™ Filtereinheit mit einem Auffangkolben (separat erhältlich) für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 bis 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
Alles, was die ursprünglichen Stericup™ Filter in Ihrem Labor und in Labors auf der ganzen Welt zu einer Grundausstattung gemacht hat, bleibt im Kern des Stericup™ Quick Release-Systems erhalten.
- Bewährte Millipore™ Membranleistung mit branchenführender Membrantechnologie, die hohe Flussraten, geringe Proteinbindung und Retentionsvolumen bietet.
- Die kompakte, griffige Empfängerflasche sorgt für Kontrolle und Stabilität während der Filtration und macht den Stericup™ Quick Release Filter ideal für den Einsatz in Laminarströmungsabzügen.
- Vertiefte Gewinde an der Kappe sorgen für Sterilität, selbst wenn sie mit der Oberseite nach unten angesetzt werden, während die Lamellen es ermöglichen, sie auf die Seite zu legen, ohne dass sie wegrollt oder vom Arbeitstisch herunterfällt.
- Der Boden des Empfängerkolbens ist leicht versenkt, sodass Kolben mit Deckel für eine bequeme Lagerung gestapelt werden können
- Eine Lasche ist in die Empfängerflasche integriert, um das einfache Anbringen von Vorfilterscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten) für schwer zu filternde Lösungen zu ermöglichen.
- Die Empfängerflasche besteht aus transparentem, strapazierfähigem Polystyrol und die gesamte Einheit ist gammasterilisiert.
- Die mit Stammzellen getesteten Express™ PLUS PES-Membranfilter sichern die Lebensfähigkeit von Wachstumsmedien.
Bestellinformation
Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
Spezifikation
Polystyrol | |
0,22 μm | |
Steril | |
45 mm |