Learn More
Cytiva SPARTAN™ HPLC-zertifizierte Spritzenvorsatzfilter
Bietet reproduzierbare Ergebnisse für die Filtration organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Whatman™ Spartan™ HPLC-zertifizierte 13 mm-Spritzenfilter sind beständig gegen herkömmliche HPLC-Lösungsmittel und haben einen sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen, die sonst die Analyse beeinflussen könnten.
Marke: Cytiva 10463040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10260kg
Beschreibung
Gebrauchsfertige Filtereinheit mit einer hydrophilen, proteinarmen Membran aus regenerierter Cellulose in einem Gehäuse aus Polycarbonat. Geprüft und zertifiziert auf die Abwesenheit von UV-absorbierenden Substanzen bei Wellenlängen von 210 und254 nm mit Wasser, Methanol und Acetonitril.
Eigenschaften
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen wässrigen und organischen HPLC-Lösungsmitteln
- Niedriges Totvolumen (< 10 μl)
Vorteile
- Vielseitig— Für alle Anwendungen einsetzbar, die eine chemisch resistente hydrophile, proteinarme Membran erfordern.
- Dokumentierte Qualität und chargenübergreifende Konsistenz garantieren reproduzierbare Ergebnisse
- Der Mini-Tip Auslass eignet sich ideal zum Filtern in sehr kleine Probenflaschen
- Für Aufreinigungen von wässrigen und organischen Lösungen
- Filtrierung von Protein-Lösungen
Spezifikation
Dunkelbraun | |
0,2 μm | |
Polypropylen | |
Mini-Tip Auslass | |
Spritzenfilter |
Regenerierte Cellulose | |
Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen | |
Weiblicher Luer-Lock | |
100 | |
13 mm |