Learn More
Cytiva SPARTAN™ HPLC-zertifizierte Spritzenvorsatzfilter
Bietet reproduzierbare Ergebnisse für die Filtration organischer und wässriger HPLC-Lösungen. Whatman™ Spartan™ HPLC-zertifizierte 13 mm-Spritzenfilter sind beständig gegen herkömmliche HPLC-Lösungsmittel und haben einen sehr geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen, die sonst die Analyse beeinflussen könnten.
269.00 € - 1068.00 €
Spezifikation
Material | Regenerierte Cellulose |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Typ | Spritzenfilter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Art des Auslasses | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Art des Auslasses | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10382811
|
Cytiva
10463040 |
13 mm | Mini-Tip Auslass | 0,2 μm |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11329344
|
Cytiva
10463042 |
13 mm | Mini-Tip Auslass | 0,2 μm |
1058.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10701991
|
Cytiva
10463100 |
13 mm | Männlicher Luer-Anschluss | 0,2 μm |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11399344
|
Cytiva
10463102 |
13 mm | Männlicher Luer-Anschluss | 0,2 μm |
1068.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10292121
|
Cytiva
10463030 |
13 mm | Mini-Tip Auslass | 0,45 μm |
269.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11309344
|
Cytiva
10463032 |
13 mm | Mini-Tip Auslass | 0,45 μm |
1058.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11309354
|
Cytiva
10463110 |
13 mm | Männlicher Luer-Anschluss | 0,45 μm |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11319354
|
Cytiva
10463112 |
13 mm | Männlicher Luer-Anschluss | 0,45 μm |
1058.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Gebrauchsfertige Filtereinheit mit einer hydrophilen, gering proteinbindenden Membran aus regenerierter Zellulose und Polycarbonatgehäuse. Getestet und zertifiziert auf die Abwesenheit von UV-absorbierenden Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser, Methanol und Acetonitril.Eigenschaften
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen wässrigen und organischen HPLC-Lösungsmitteln
- Geringes Totvolumen (< 10 μl)
Vorteile
- Vielseitig – Verwendung für jede Anwendung, die eine chemisch resistente, hydrophile, wenig proteinbindende Membran erfordert
- Dokumentierte Qualität und Konsistenz von Charge zu Charge gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse
- Auslass mit Mini-Spitze ist ideal für Filtration in sehr kleine Probenflaschen
- Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen
- Filtration von Proteinlösungen
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Polypropylen | |
Spritzenfilter |
Filtrierung von organischen und wässrigen Lösungen in HPLC mit reproduzierbaren Ergebnissen, Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen, Filtrierung von Protein-Lösungen | |
Weiblicher Luer-Lock | |
13 mm |