Methylenchlorid (CH2Cl2)
![]()
Methylenchlorid (CH2Cl2), CAS 75-09-2, auch als Dichlormethan, DCM oder Methylenbichlorid bezeichnet, ist eine klare, farblose, nicht brennbare, volatile Flüssigkeit mit chloroformähnlichem Geruch. Im Labor wird es häufig als Lösungsmittel bei organischen Reaktionen und zur Abtrennung organischer Verbindungen aus wässrigen Reaktionsgemischen oder -lösungen eingesetzt.
In der Industrie wird Methylenchlorid zum Beispiel wie folgt eingesetzt:
- Als Lösungsmittel bei der Farbentfernung, Metallreinigung und Entfettung
- Bei der Pestizidherstellung
- Als Prozesslösungsmittel bei der Herstellung von Pharmazeutika
Methylenchlorid gibt bei Erhitzen giftige Phosgendämpfe ab und erfordert daher einen kontrollierten Umgang in einer gesicherten Arbeitsumgebung. Exposition gegenüber Methylenchlorid kann zur Reizung von Augen, Haut und Nervensystem führen. Exposition gegenüber hohen Konzentrationen der Chemikalie kann Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Der Umgang mit der Chemikalie sollte unter einer Abzugshaube und in einer gut belüfteten Umgebung erfolgen, um die Exposition durch Inhalation zu reduzieren. Es sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Augenschutz, Handschuhe und Körperschutz, getragen werden.