accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13774-81-7

BNH3

CAS RN 13774-81-7

IUPAC Name: amine boron
Synonyme: ammonia borane
Molekulargewicht (g/mol): 27.84
Summenformel: BH3N
InChi Key: JBANFLSTOJPTFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [B].N
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern