accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 20007-72-1

CH3OO

CAS RN 20007-72-1

IUPAC Name: 8a-methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1,6-dione
Synonyme: wieland-miescher ketone
Molekulargewicht (g/mol): 178.23
Summenformel: C11H14O2
InChi Key: DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern