Learn More
(+/-)-3,4,8,8 a-Tetrahydro-8 a-Methyl-1,6 (2 H,7 H)-Naphthalenedion, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470827
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470827 5 g 5 Gramm
15460827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13326.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20007-72-1 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20007-72-1
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00001687
InChI-Schlüssel DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
Synonym wieland-miescher ketone, 9-methyl-delta-5 10-octaline-1,6-dione, 9-methyl-5 10-octaline-1,6-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione, wieland-michler ketone, wieland-miescher-keton, miescher-wieland ketone, wieland cmiescher ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione
PubChem CID 89262
IUPAC-Name 8a-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2H-naphthalen-1,6-dion
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Menge 5 g
Beilstein 3201286
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) ≥98%