CAS RN 205672-19-1
CAS RN 205672-19-1
IUPAC Name:
4-(benzyloxy)-5-bromo-2-chloropyrimidine
Synonyme:
4-(benzyloxy)-5-bromo-2-chloropyrimidine
Molekulargewicht (g/mol):
299.55
Summenformel:
C11H8BrClN2O
InChi Key:
PFOACTPILUWRCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=NC=C(Br)C(OCC2=CC=CC=C2)=N1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Benzyloxy-5-Brom-2-Chlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 205672-19-1 Summenformel: C11H8BrClN2O Molekulargewicht (g/mol): 299.552 MDL-Nummer: MFCD06798237 InChI-Schlüssel: PFOACTPILUWRCT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-benzyloxy-5-bromo-2-chloropyrimidine,5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy pyrimidine,pyrimidine, 5-bromo-2-chloro-4-phenylmethoxy,pubchem6890,acmc-20aig5,4-benzyloxy-5-bromo-2-chloro-pyrimidine,2-chloro-4-benzyloxy-5-bromopyrimidine,5-bromanyl-2-chloranyl-4-phenylmethoxy-pyrimidine PubChem CID: 10732937 IUPAC-Name: 5-Brom-2 -Chlor-4 -Phenylmethoxypyrimidin SMILES: C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC=C2Br)Cl