accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 220141-72-0

FBrFF

CAS RN 220141-72-0

IUPAC Name: 5-(bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene
Synonyme: 5-(bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 225.01
Summenformel: C7H4BrF3
InChi Key: MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(CBr)=CC(F)=C1F
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern