CAS RN 22365-29-3
CAS RN 22365-29-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2,5-Diacetamido-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-(6H)-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2,5-Diacetamido-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-(6H)-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2,5-Diacetamido-2,3-dihydrothiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-(6H)-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.