accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2369-19-9

CH3NF

CAS RN 2369-19-9

IUPAC Name: 2-fluoro-5-methylpyridine
Synonyme: 2-fluoro-5-methylpyridine
Molekulargewicht (g/mol): 111.12
Summenformel: C6H6FN
InChi Key: AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=C(F)C=C1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)