accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24647-62-9

CH3NNOHO

CAS RN 24647-62-9

IUPAC Name: 3-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
Synonyme: 3-(2-methylimidazol-1-yl)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 154.17
Summenformel: C7H10N2O2
InChi Key: UVICIJVLATWAES-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC=CN1CCC(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern