accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 358731-29-0

H3COOOOCH3

CAS RN 358731-29-0

IUPAC Name: 1,2-dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
Synonyme: dipropyl phthalate di-n-propylphthalate N-dipropyl phthalate
Molekulargewicht (g/mol): 250.29
Summenformel: C14H18O4
InChi Key: MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Konzentration 
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)