accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 39262-22-1

H3COSOOClH3C

CAS RN 39262-22-1

IUPAC Name: {7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanesulfonyl chloride
Synonyme: {7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanesulfonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 250.74
Summenformel: C10H15ClO3S
InChi Key: BGABKEVTHIJBIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)C2CCC1(CS(Cl)(=O)=O)C(=O)C2
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern