accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 41059-02-3

BrOOH

CAS RN 41059-02-3

IUPAC Name: 9-bromononanoic acid
Synonyme: 9-bromononanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 237.14
Summenformel: C9H17BrO2
InChi Key: XEGRKZRPTBNSMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCCCCCCCBr
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern