CAS RN 4215-80-9
CAS RN 4215-80-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Triphenylsilylamine, TRC
CAS: 4215-80-9 Summenformel: C18H17NSi Molekulargewicht (g/mol): 275.42 Synonym: 1,1,1-Triphenylsilanamine,1,1,1-Triphenylsilylamine,Aminotriphenylsilane IUPAC-Name: [amino(diphenyl)silyl]benzene SMILES: N[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3