Learn More
Triphenylsilylamine, TRC
Artikelnummer. 30455820
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455820 250 mg 250 Milligramm
30452639 100 mg 100 Milligramm
30450168 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT809085250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4215-80-9
Summenformel C18H17NSi
Molekulargewicht (g/mol) 275.42
Synonym 1,1,1-Triphenylsilanamine, 1,1,1-Triphenylsilylamine, Aminotriphenylsilane
IUPAC-Name [amino(diphenyl)silyl]benzene
SMILES N[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylsilylamine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H17NSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,19H2
Formelmasse 275.113