accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHO

CAS RN 4919-34-0

IUPAC Name: 3-(4-ethoxyphenyl)propanoic acid
Synonyme: 3-(4-ethoxyphenyl)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 194.23
Summenformel: C11H14O3
InChi Key: ZDSHOEQSCJOGCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC=C(CCC(O)=O)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern