accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 56-72-4

CH3OPSOCH3OClOOCH3

CAS RN 56-72-4

IUPAC Name: O-3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate
Synonyme: meldane caswell no. 335 C14H16ClO5PS coumafos CO-ral coumaphos (substance) suntol meldone resitox baymix 50
Molekulargewicht (g/mol): 362.76
Summenformel: C14H16ClO5PS
InChi Key: BXNANOICGRISHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=S)(OCC)OC1=CC=C2C(C)=C(Cl)C(=O)OC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Konzentration 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)