CAS RN 632-47-3
CAS RN 632-47-3
IUPAC Name:
(12S)-18-hydroxy-17-methoxy-11-methyl-3,5-dioxa-11-azapentacyclo[10.7.1.0²,⁶.0⁸,²⁰.0¹⁴,¹⁹]icosa-1(20),2(6),7,14,16,18-hexaen-11-ium chloride
Synonyme:
(12S)-18-hydroxy-17-methoxy-11-methyl-3,5-dioxa-11-azapentacyclo[10.7.1.0²,⁶.0⁸,²⁰.0¹⁴,¹⁹]icosa-1(20),2(6),7,14,16,18-hexaen-11-ium chloride
Molekulargewicht (g/mol):
361.82
Summenformel:
C19H20ClNO4
InChi Key:
SRGIVPUDHITDMK-YDALLXLXSA-N
SMILES:
[Cl-].COC1=CC=C2C[C@@H]3[NH+](C)CCC4=CC5=C(OCO5)C(=C34)C2=C1O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(+)-Bulbocapninhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(+)-Bulbocapninhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(+)-Bulbocapninhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.