CAS RN 66030-25-9
CAS RN 66030-25-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Salicylazoiminopyridine (>85%), TRC
CAS: 66030-25-9 Summenformel: C18H14N4O3 Molekulargewicht (g/mol): 334.33 Synonym: 2-Hydroxy-5-[2-[4-(2-imino-1(2H)-pyridinyl)phenyl]diazenyl]benzoic Acid,2-Hydroxy-5-[[4-(2-imino-1(2H)-pyridinyl)phenyl]azo]benzoic Acid,Sulfasalazine Impurity C IUPAC-Name: 2-hydroxy-5-[[4-(2-iminopyridin-1-yl)phenyl]diazenyl]benzoic acid SMILES: OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)N3C=CC=CC3=N