Learn More
Salicylazoiminopyridine (>85%), TRC
Artikelnummer. 30423411
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30423411 250 mg 250 Milligramm
30415905 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS088100250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66030-25-9
Summenformel C18H14N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 334.33
Synonym 2-Hydroxy-5-[2-[4-(2-imino-1(2H)-pyridinyl)phenyl]diazenyl]benzoic Acid, 2-Hydroxy-5-[[4-(2-imino-1(2H)-pyridinyl)phenyl]azo]benzoic Acid, Sulfasalazine Impurity C
IUPAC-Name 2-hydroxy-5-[[4-(2-iminopyridin-1-yl)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)N3C=CC=CC3=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylazoiminopyridine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H14N4O3/c19-17-3-1-2-10-22(17)14-7-4-12(5-8-14)20-21-13-6-9-16(23)15(11-13)18(24)25/h1-11,19,23H,(H,24,25)
Formelmasse 334.1066