accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 67639-41-2

H3NSOO

CAS RN 67639-41-2

IUPAC Name: 4-azaniumylthiane-4-carboxylate
Synonyme: 4-ammoniothiane-4-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 161.22
Summenformel: C6H11NO2S
InChi Key: WIPRZHGCPZSPLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH3+]C1(CCSCC1)C([O-])=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern