accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7281-04-1

BrH3CNCH3H3C

CAS RN 7281-04-1

IUPAC Name: benzyl(dodecyl)dimethylazanium bromide
Synonyme: benzododecinium bromide dodecyl dimethyl benzyl ammonium bromide
Molekulargewicht (g/mol): 384.45
Summenformel: C21H38BrN
InChi Key: KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern