Learn More
Benzyldodecyldimethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30333857
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30333857 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB279780100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldodecyldimethylammonium Bromide
CAS 7281-04-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C21 H38 N . Br
Menge 100 mg
Synonym Benzalkonium Bromide (C12), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (1:1), Ammonium, benzyldodecyldimethyl-, bromide (8CI), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (9CI), Benzyldodecyldimethylammonium bromide (6CI,7CI), AACL 6, Amonyl BR 1244, Bacfor BL, Benzododecinium bromide, Benzyldimethyldodecylammonium bromide, Benzyldimethyllaurylammonium bromide, Benzyllauryldimethylammonium bromide, Cequartyl 50, Dimethylbenzyldodecylammonium bromide, Dimethylbenzyllaurylammonium bromide, Dimethyldodecylbenzylammonium bromide, Dimethyllaurylbenzylammonium bromide, Dodecylbenzyldimethylammonium bromide, Dodecyldimethylbenzylammonium bromide, Lauralkonium bromide, Lauryldimethylbenzylammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-benzyldodecylammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-dodecylbenzylammonium bromide, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-dodecylammonium bromide, Sinnoquat BL 80, Sinnoquat BL 95, Sterinol, Xinjieermie
InChI-Formel InChI=1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl-Dodecyl-Dimethylazaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 384.44
Formelmasse 383.2188
Reinheit (%) >95