accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 749934-29-0

H3CONF

CAS RN 749934-29-0

IUPAC Name: 2-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Synonyme: 2-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 165.17
Summenformel: C9H8FNO
InChi Key: OKPZYRPNHFQVMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(F)=C(CC#N)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern