CAS RN 91897-68-6
CAS RN 91897-68-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(1S,2R,8R,8aR)-1,2,8-Triacetoxy-octahydro-5-oxyindolizin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(1S,2R,8R,8aR)-1,2,8-Triacetoxy-octahydro-5-oxyindolizin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.