UserName
Kontinuität Und Bereitschaft Im Labor Laborausstattung
Wie Sie die besten Nitril-Isolator/RABS-Handschuhe für Ihre Bedürfnisse auswählen
März 2023 | 2 Minuten Lesezeit | Von: Ansell
Wie Sie die besten Nitril-Isolator/RABS-Handschuhe für Ihre Bedürfnisse auswählen
Seit über 100 Jahren sorgt Ansell™ für Sicherheit am Arbeitsplatz mit einer breiten Palette innovativer Lösungen und schützt unzählige Arbeiter weltweit. Wenn es darum geht, die besten Handschuhe für Ihre Bedürfnisse auszuwählen, ist es wichtig, einen vertrauenswürdigen Partner zu wählen und alle angebotenen Produkte und Lösungen zu berücksichtigen.
"Welche Handschuhe sollten Sie für Ihre spezifische Anwendung verwenden? Die Antwort auf diese Frage hängt von einer Reihe von Faktoren ab, nicht zuletzt von der Art der Gefahr und dem erforderlichen Schutzniveau."
Welche Nitril-Isolator/RABS-Handschuhe sollte ich wählen?
Isolator/RABS-Handschuhe und ihre Handschuhkästen spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz der Träger und ihrer Produkte vor Kontaminationen in Reinraumumgebungen, indem sie sowohl das Wohlbefinden der Mitarbeiter als auch die Produktintegrität angesichts potenzieller Arbeitsplatzgefahren sichern. Unser hochwertiges BioClean™ Nitril-Isolator/RABS-Portfolio besteht nicht nur aus Handschuhen, sondern auch aus Fäustlingen, Ärmeln und Ärmel/Handschuh-Systemen, die alle einzeln in leicht zu öffnenden Dreifachverpackungen aus Polyethylen (PE) verpackt sind, um einen einfachen und bequemen Zugang zu ermöglichen. Sie sind wirklich die beste Wahl für Arbeiter, die die perfekte Mischung aus Komfort, Schutz und Leistung suchen.
BioClean Nitril Isolator/RABS Handschuhe: Was zeichnet sie aus?
Nitril ist ein synthetisches, nicht lösungsmittelbasiertes, von der FDA zugelassenes Polymer und ein ideales Material für die Herstellung parenteraler Arzneimittel. Mit hervorragenden antistatischen Eigenschaften, die die Ansammlung von statischer Elektrizität verhindern, ist Nitril ideal für den Einsatz mit Lösungsmitteln und Pulvern. Es kann durch Gammastrahlung sterilisiert und mit verdampftem Wasserstoffperoxid (VHP) und Isopropylalkohol (IPA) desinfiziert werden und ist autoklavierbar.
BioClean™ Nitril Isolator/RABS Handschuhe werden in einer Reinraumumgebung gewaschen, verarbeitet und verpackt, wodurch sichergestellt wird, dass die Handschuhe ein extrem geringes Kontaminationsrisiko aufweisen, bevor sie in die Isolator-Handschuhbox eingeführt werden. Beständig gegen chemische Gefahren unterschiedlicher Schweregrade (einschließlich Zytotoxine), sind BioClean™ Handschuhe auch puderfrei und latexfrei, was zu größerer Widerstandsfähigkeit und einem geringeren Risiko von Typ-IV-Latexallergien führt. Ihr optimaler Tragekomfort ist mit einer robusten Nitrilformulierung gekoppelt, die Stichen und Rissen standhält, was sie zur offensichtlichen Wahl für Arbeiter macht, die Sicherheit und echte Zuverlässigkeit benötigen.
Wenn Sie auf der Suche nach Isolator-/RABS-Handschuhen sind, die ein Höchstmaß an Schutz bieten, sind Sie bei der Ansell™ BioClean™ Nitrile-Reihe genau richtig.
In unserem neuen Video zeigen wir Ihnen, warum Sie sich bei der Wahl unserer hochwertigen Nitril-Isolator/RABS-Handschuhe für die besten Schutzhandschuhe entscheiden, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Ihre Produkte.