UserName
24984_Merch_P1_Product
Fötale Rinderseren
Entdecken Sie eine Vielzahl von tierischen Seren führender Marken, die für verschiedene zellkulturbezogene Forschungs- und Bildungszwecke geeignet sind.
AUSGEWÄHLT
Cytiva Hyclone™ definiertes fötales Kälberserum (USA)
Wird als Serumzusatz für die in vitro Zellkultur von eukaryotischen Zellen verwendet.
24984_Merch_P2_Product1
Gibco™ fötales Kälberserum (USA)
Qualifiziertes, hitzeinaktiviertes Serum
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für grundlegende Zellkultur, Spezialforschung und spezifische Assays.
24984_Merch_P2_Product2
Cytiva HyClone™ fötales Kälberserum (Australien)
Charakterisiertes Serum, aus Australien bezogen
Serum aus von USDA/AQIS zugelassenen Quellen, sequenziell gefiltert und für Gleichmäßigkeit gemischt.
24984_Merch_P2_Product3
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Zellkultur-Mikroplatten
Zellkultur-Mikroplatten sind für das Wachstum, die Anhaftung und die Differenzierung von Zellen sowie für die Flüssigkeitshandhabung und Automatisierungsanwendungen konzipiert. Wählen Sie zwischen weißen, transparenten oder schwarzen Platten, sterilen oder nicht sterilen Formaten und einer Vielzahl von behandelten oder unbehandelten Oberflächen.
Zellkulturschalen
Zellkulturschalen sind flache, wegwerfbare oder wiederverwendbare Behälter, die speziell für das Wachstum und die Vermehrung von Zellen in der Kultur entwickelt wurden. Schalen mit vorbehandelten Oberflächen ermöglichen die Adhäsion von ankerabhängigen Zellen, während unbehandelte Schalen die Kultur von Suspensionszellen unterstützen. Sie sind in verschiedenen Größen, als Ein- oder Mehrfachwellenschalen erhältlich und können rund oder rechteckig sein. Typischerweise bestehen sie aus Borosilikatglas oder klarem Kunststoff, was eine verzerrungsfreie mikroskopische Beobachtung ermöglicht.
Zellkulturflaschen
Zellkulturflaschen sind wesentliche Werkzeuge für das Wachstum von mikrobiellen, Insekten- oder Säugetierzellen. Sie sind in rechteckigen, U-förmigen oder abgewinkelten Formen und mit verschiedenen Verschluss- und Halsstilen erhältlich. Es gibt Ein- oder Mehrschichtflaschen mit Kulturflächen von bis zu 2500 cm².
Häufig gestellte Fragen
Fötales Kälberserum (FBS) wird hergestellt, indem Blut von den Föten trächtiger Kühe während der Schlachtung gesammelt wird. Das Blut wird dann zur Gerinnung gebracht und das Serum durch Zentrifugation vom Gerinnsel getrennt. Anschließend wird das Serum gefiltert, um verbleibende Zellen und Rückstände zu entfernen, was zu einem sterilen Produkt führt, das in der Zellkultur und Forschung verwendet wird.
Fötales Kälberserum (FBS) wird hauptsächlich als Zusatz in Zellkulturmedien verwendet, um essentielle Nährstoffe, Wachstumsfaktoren und Hormone bereitzustellen, die für das Wachstum und die Erhaltung von eukaryotischen Zellen in vitro notwendig sind. Es unterstützt die Proliferation verschiedener Zelltypen, einschließlich Säugetier-, Insekten- und Pflanzenzellen. FBS wird häufig in der Forschung, Biotechnologie und pharmazeutischen Produktion eingesetzt.
Ja, einige gängige Alternativen sind:
  • Humanserum: Aus menschlichem Blut gewonnen, wird in menschlichen Zellkulturen verwendet
  • Serumfreie Ersatzstoffe: Synthetische oder rekombinante Produkte, die so konzipiert sind, dass sie ähnliche Wachstumsfaktoren und Nährstoffe wie FBS bereitstellen
  • Serumfreie Medien: Spezialisierte Kulturmedien, die formuliert sind, um das Zellwachstum ohne Serum zu unterstützen
  • Konditionierte Medien: Medien, die von Zellen konditioniert wurden, um die notwendigen Wachstumsfaktoren zu enthalten
  • Plättchenlysat: Aus menschlichen Plättchen gewonnen, wird insbesondere in Stammzellkulturen verwendet
Diese Alternativen können je nach den spezifischen Bedürfnissen der Zellkultur und dem Ziel der Forschung verwendet werden.
Verwandte Ressourcen
Gibco-Seren für die wissenschaftliche Forschung
Entdecken Sie umfassende Informationen über Gibco-Seren und erfahren Sie, wie Sie das richtige, leistungsorientierte FBS für Ihre Forschung auswählen können.
24984_Merch_P8_Doc1
Corning™ fötales Kälberserum
Erfahren Sie mehr über die Herkunft des Corning fötalen Kälberserums. Finden Sie aufgelistete Produkte für die Forschungs- oder allgemeine Laboranwendung.
Labels and Ribbons
Medienbeherrschung für Zellkultur
Finden Sie Informationen zu allem, was mit Zellkultur zu tun hat.
Labels and Ribbons
Kaufen Sie Ihre Marken