Learn More
Corning™ Fötales Kälberserum, Premium (Tetracycline Negative)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15393691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15393691 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15393691 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 35075CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1381.85 €
    1239.14 € / 500 Milliliter
    Sparen 142.71 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fötales Kälberserum enthält häufig das Antibiotikum Tetracyclin (tet), und Forscher, die sehr empfindliche tettinduzierbare Genexpressionssysteme verwenden, stoßen auf Probleme mit unbeabsichtigter Expression. Serum mit minimalen Tetracyclin-Konzentrationen ist erforderlich, um eine genaue Genexpression zu gewährleisten.
Fötales Rinderserum (FBS) ist eine bewährte, universelle Ergänzung, die in der Zellkultur verwendet wird. Es bietet viele Verbindungen, die nachweislich spezifische metabolische Anforderungen für die Zellkultur erfüllen, darunter Hormone, Wachstumsfaktoren, Zelladhäsionsfaktoren, pH-Puffer, Proteasehemmer, Vitamine, Mineralien, Lipide und eine Vielzahl undefinierter Komponenten. Das Serum schützt auch vor toxischen Wirkungen, die mit pH-Veränderungen, dem Vorhandensein von Schwermetallionen, Endotoxin- und proteolytischer Aktivität verbunden sind.
Erfahren Sie mehr über unsere individuellen Serumoptionen.
Serenverarbeitung
Mithilfe branchenführender Verfahren wird Blut aseptisch an Schlachthöfen gesammelt, zentrifugiert, um das Serum zu isolieren und sofort für Tests und die weitere Verarbeitung eingefroren. Die Rohseren werden dann True-Pool-verarbeitet und sind dreifach 0,1 Mikrometer steril gefiltert, mit einem SAL (Sterility Assurance Level) von 10-3. Jede Charge muss dann die Sterilitätstests <71> gemäß USP und EP 2.6.1, Wachstumspromotionstests sowie negative Tests auf Mykoplasmen und die Anzahl der von der Industrie überwachten Viren bestehen. Die Echtheit des Serums wird anhand branchenführender Messungen der Gamma-Glutamyl-Transferase und des hohen internen Standards von Corning’ von ≤ 10 IU/l überprüft. Weitere Tests umfassen Endotoxin, Hämoglobin, pH, Osmolalität, Gesamtprotein und ein biochemisches Profil, das verschiedene Metalle, Proteine, Hormone und andere Metaboliten enthält.
EDQM-Zertifikate für Eignung
Fötales Rinderserum, Herkunftsland: USA
Diesem Produkt wurde von der Europäischen Direktion für Arzneimittelqualität (EDQM) ein Zertifikat für Eignung, R0-CEP 2018-271, verliehen, das bestätigt, dass das Produkt die in der aktuellen Fassung der Monographie Nr. 1483 des Europäischen Arzneibuchs “Produkt mit Risiko einer Übertragung von Erregern von spongiformen Enzephalopathien tierischen Ursprungs” beschriebenen Kriterien erfüllt.
Herkunftsangabe
Corning’s Premium-FBS wird nur von staatlich zugelassenen Schlachthöfen in den USA, Australien und Neuseeland gesammelt. Das gesamte fötale Kälberserum wird aus Föten gewonnen, die von gesunden Rindern und Färsen gesammelt wurden, die die Schlachttier- und Fleischuntersuchung durchlaufen haben und als frei von ansteckenden Krankheiten befunden wurden.
Cornings reguläres FBS (fötales Kälberserum) wird in staatlich registrierten Einrichtungen in Nord-, Mittel- und Südamerika und außerhalb der USA gewonnen. Das gesamte fötale Kälberserum wird aus Föten gewonnen, die von gesunden Rindern und Färsen gesammelt wurden, die die Schlachttier- und Fleischuntersuchung durchlaufen haben und als frei von ansteckenden Krankheiten befunden wurden. Das Material wurde aus dem Herkunftsland exportiert und mit einem veterinären Gesundheitszeugnis versehen. 
'
Bestellinformation
Lieferung in gefrorener Form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP
Farbe Bernstein-Gelb bis rötlich
Inhalt und Lagerung -25 bis -15 °C
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Quelle Rinderfötus
Endotoxin-Konzentration <0,05 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tetracycline Negative FKS eignet sich für Zellkulturanwendungen, die tetzinduzierbare Genexpressionssysteme und andere Anwendungen verwenden, bei denen sich Tetracyclin als störend erweisen würde.
Osmolalität Test und Bericht
pH Test und Bericht
Proteingehalt Test und Bericht
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke.