Mikroplatten-Reader und Reader-Zubehör
Mikroplatten-Lesegeräte sind eine Art Spektralphotometer, die speziell für Hochdurchsatz-Screening (HTS), Biomarker-Assays, Nukleinsäure- und Proteinquantifizierung, Kinetik, ELISA-Assays, homogene zeitaufgelöste Fluoreszenz (HTRF) zur Messung von Zytokinen sowie Biolumineszenz-Resonanz-Energie-Transfer (BRET) und andere Techniken entwickelt wurden.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 30178790
Artikelnummer 11590685
Artikelnummer 16628977
Artikelnummer 15330777
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Muss man haben
Artikelnummer 11958995
Artikelnummer 11899143
Artikelnummer 17104669
Häufig gestellte Fragen
Ein Mikrotiterplatten-Reader ist ein analytisches Instrument zur Messung optischer Signale wie Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz oder Fluoreszenzpolarisation aus Proben, die in Mikrotiterplatten angeordnet sind, üblicherweise in 96-, 384- oder 1536-Well-Formaten.
Dabei wird Licht definierter Wellenlängen durch jeden einzelnen Well geleitet, und die Intensität des transmittierten oder emittierten Lichts mithilfe von Photodioden oder Photomultipliern detektiert. Mikrotiterplatten-Reader werden unter anderem in der Enzymkinetik, Nukleinsäurequantifizierung, bei ELISA-Assays, Protein-Protein-Interaktionsstudien sowie in der Wirkstoffforschung eingesetzt.
Moderne Geräte integrieren Multimode-Detektion und eine monochromatorbasierte Wellenlängenauswahl, wodurch eine hohe Flexibilität für unterschiedliche Assay-Typen ohne Filterwechsel ermöglicht wird.
Mehrere Faktoren beeinflussen Sensitivität, Präzision und Assay-Kompatibilität:
Detektionsmodi:
Auswahl zwischen Single-Mode-Readern für Absorption oder Multimode-Systemen für Fluoreszenz, Lumineszenz oder zeitaufgelöste Fluoreszenz (TRF).
Dynamischer Bereich und Sensitivität:
Ein großer dynamischer Bereich von ≥6–7 Log-Stufen gewährleistet eine präzise Quantifizierung über hohe und niedrige Signalintensitäten hinweg.
Wellenlängenauswahl:
Monochromator-Systeme bieten flexible, einstellbare Wellenlängen, während filterbasierte Optiken eine höhere Sensitivität für definierte Assays liefern.
Lesegeschwindigkeit und Gleichmäßigkeit:
Schnelle, präzise Optiken und Plattenbewegungssysteme sichern eine reproduzierbare Messung über alle Wells hinweg.
Temperaturkontrolle, Schütteln und CO₂-Inkubation:
Essentiell für kinetische Assays und Lebendzell-Anwendungen.
Die Wahl der passenden Konfiguration gewährleistet zuverlässige OD-Messungen, eine präzise Fluoreszenzquantifizierung und reproduzierbare Assayergebnisse über unterschiedliche Anwendungen hinweg.
Leistungsstarke Mikrotiterplatten-Reader unterstützen anspruchsvolle analytische Workflows und regulatorische Anforderungen:
- Automatische Kalibrierung und Selbstdiagnose für eine konstante optische Ausrichtung.
- Benutzerprogrammierbare Assay-Protokolle mit integrierter Datenreduktion und Kurvenanpassung.
- Software-Integration mit LIMS sowie Datenexport in GLP/GMP-konformen Formaten wie PDF, XML und CSV.
- Benutzerauthentifizierung, Audit-Trails und 21 CFR Part 11-fähige Software zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit.
- Fernbedienung, kinetische Datenerfassung und Mehrpunkt-Scans für komplexe biologische oder Hochdurchsatz-Screening-Assays.
Diese Funktionen gewährleisten Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und regulatorische Sicherheit sowohl in F&E-Umgebungen als auch in qualitätskontrollierten Laboren.