Pipettenspezifische Spitzen
Pipettenspezifische Spitzen sind für Einkanal- und Mehrkanalpipetten bestimmter Hersteller geeignete Einwegspitzen. Für beste Ergebnisse verwenden Sie die mit Ihrem Pipettenhersteller kompatiblen Spitzen. Herstellerspezifische Spitzen sind steril oder unsteril, in verschiedenen Größen, Ausführungen und Farben sowie mit und ohne Filter erhältlich. Sie werden in Großpackungen, Racks, einzeln verpackt, in Blisterpackungen oder als Nachfüllpackungen verkauft. Universelle Pipettenspitzen können herstellerspezifische Spitzen ersetzen.
Schnelle Auswahl
Jetzts paren - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 10217620
Artikelnummer 10620803
Artikelnummer 13286269
Artikelnummer 13184554
Artikelnummer 11588442
Artikelnummer 10367132
Artikelnummer 11749855
Artikelnummer 11894782
Artikelnummer 15286293
Artikelnummer 11803440
Artikelnummer 11937754
Artikelnummer 10357852
Artikelnummer 10078930
Artikelnummer 13197873
Muss man haben
Artikelnummer 11793913
Artikelnummer 11782584
Artikelnummer 13107634
Artikelnummer 10164694
Artikelnummer 11568442
Artikelnummer 11742584
Artikelnummer 10014554
Artikelnummer 17744339
Artikelnummer 13266259
Artikelnummer 13197304
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
FAQ
Pipettenspezifische Spitzen bieten im Labor zahlreiche Vorteile, darunter verbesserte Präzision und Genauigkeit, die auf das jeweilige Pipettenmodell zugeschnitten sind. Diese Spitzen sind so konzipiert, dass sie optimal passen, eine sichere Abdichtung gewährleisten und das Risiko von Leckagen oder inkonsistenter Volumenabgabe reduzieren. Die Verwendung pipettenspezifischer Spitzen kann die Effizienz von Arbeitsabläufen steigern, indem sie Kompatibilität gewährleisten und den Anpassungsbedarf reduzieren. Darüber hinaus tragen sie zur Integrität von Experimenten bei, indem sie Probenverluste und Kreuzkontaminationen minimieren, was für empfindliche Tests und Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist.
Die ordnungsgemäße Pflege und Lagerung von Pipettenspitzen ist entscheidend für ihre Leistung und Langlebigkeit. Lagern Sie die Spitzen sauber und trocken, um Verunreinigungen und Beschädigungen zu vermeiden. Bewahren Sie sie bis zum Gebrauch in der Originalverpackung auf, um die Sterilität zu gewährleisten und Staub und andere Verunreinigungen zu vermeiden. Überprüfen Sie die Spitzen vor Gebrauch regelmäßig auf Beschädigungen oder Mängel. Berühren Sie die Spitzen nicht mit bloßen Händen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Spitzen mit dem verwendeten Pipettenmodell kompatibel sind. Die ordnungsgemäße Handhabung und Lagerung trägt dazu bei, die Integrität und Zuverlässigkeit der Pipettenspitzen zu erhalten.
Häufige Probleme mit Pipettenspitzen sind unpassender Sitz oder falsche Kompatibilität mit Pipetten. Dies kann zu Undichtigkeiten oder ungleichmäßiger Volumenabgabe führen. Stellen Sie sicher, dass die Spitzen mit dem verwendeten Pipettenmodell kompatibel und richtig angebracht sind. Verunreinigungen sind ein weiteres Problem. Gehen Sie daher stets vorsichtig mit den Spitzen um und lagern Sie sie ordnungsgemäß, um die Sterilität zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung können Spitzen verstopfen. Überprüfen und ersetzen Sie die Spitzen regelmäßig, um Verstopfungen vorzubeugen. Indem Sie diese häufigen Probleme durch die richtige Auswahl, Handhabung und Lagerung beheben, gewährleisten Sie die zuverlässige Leistung Ihrer Pipettenspitzen.