Elektronische Waagen mit Oberschale
In der Regel werden Laborwaagen mit obenliegender Waagschale verwendet, um Mengen auf ein genaues Gewicht zu wiegen. Sie sind weniger präzise als Analysenwaagen, haben jedoch eine höhere Kapazität. Sie können auch mit Zugluft-/Staubschutztüren, automatischer Nivellierung und Schnellstabilisierungsfunktionen ausgestattet sein.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 15509631
Artikelnummer 15959345
Artikelnummer 16394728
Artikelnummer 15989345
Artikelnummer 17278770
Artikelnummer 15979345
Artikelnummer 16334718
Artikelnummer 17267840
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Muss man haben
Artikelnummer 16329655
Artikelnummer 11854411
Artikelnummer 16354748
Artikelnummer 10023351
Artikelnummer 16334758
Artikelnummer 15549621
Artikelnummer 15999345
Artikelnummer 15519631
Artikelnummer 16304698
Häufig gestellte Fragen
Eine elektronische Toploading-Waage ist ein Präzisionswaage für Proben mittlerer bis hoher Kapazität, die in der Regel eine Ablesbarkeit von 0,001 g bis 0,1 g bietet.
Im Gegensatz zu einer Analysenwaage mit vollständigem Windschutz und einer Ablesbarkeit im Mikrogrammbereich verfügt eine Toploading-Waage über eine offene, robuste Waagschale, die ein schnelles Beladen mit Schüttgütern, größeren Behältern und routinemäßigen Produktionsproben ermöglicht.
Elektronische Topladerwaagen eignen sich ideal für:
- Formulierung und Compoundierung in F&E- und QC-Labors
- Produktions- und Lagerwägungen, bei denen Geschwindigkeit und Kapazität entscheidend sind
- Probenvorbereitung und allgemeine Laborwägungen, bei denen eine Auflösung im Milligrammbereich ausreichend ist
Sie bieten eine praktische Kombination aus Kapazität, Robustheit und Genauigkeit und sind damit die Arbeitspferde für viele Labor- und Industrieumgebungen.
Wichtige Spezifikationen entscheiden darüber, ob eine Waage Ihren Anforderungen an Genauigkeit und Durchsatz gerecht wird:
- Ablesbarkeit und Kapazität: Definiert die kleinste erkennbare Masse und die maximale Belastung (z. B. 0,001 g Ablesbarkeit bis zu einer Kapazität von mehreren kg).
- Wiederholbarkeit und Linearität: Geben an, wie konsistent und genau die Ergebnisse über den gesamten Wägebereich reproduziert werden; entscheidend für regulierte QC-Arbeiten.
- Stabilisierungszeit: Eine schnellere Stabilisierung verbessert den Durchsatz und die Produktivität in stark frequentierten Labors.
- Temperaturkompensation und Driftkontrolle: Elektronische Kompensation und automatische interne Kalibrierung tragen dazu bei, die Genauigkeit in sich verändernden Umgebungen aufrechtzuerhalten.
- Wägeanwendungen: Integrierte Funktionen wie Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dichtebestimmung und Statistik rationalisieren Routineaufgaben.
Die Bewertung dieser Parameter stellt sicher, dass die Waage zuverlässige, rückverfolgbare Ergebnisse für Ihre spezifischen Wägeabläufe liefert.
Moderne elektronische Toplader-Waagen verfügen über Hardware- und Softwarefunktionen, die den Einsatz in regulierten Umgebungen und bei intensiver Nutzung unterstützen:
- Kalibrierungsoptionen: Interne Kalibrierung (isoCAL/automatisch) und externe Kalibrierung mit zertifizierten Gewichten für die auditfähige Verifizierung.
- GLP/GMP-Unterstützung: Ausdrucke mit Zeit-/Datumsstempel, Kalibrierungsprotokolle und Benutzer-IDs zur Dokumentation jedes Wiegeschritts.
- Konnektivität: USB-, RS-232-, Ethernet- oder Feldbus-Schnittstellen für die direkte Integration in LIMS-, ELN- oder ERP-Systeme, wodurch manuelle Übertragungsfehler reduziert werden.
- Mechanischer Schutz: Überlast- und Stoßschutz, robuste Gehäuse und optionale Windschutzscheiben für stabile Messwerte in anspruchsvollen Umgebungen.
- Benutzer- und Methodenverwaltung: Passwortgeschützte Profile, Zugriffsebenen und gespeicherte Methoden zur Gewährleistung standardisierter Arbeitsabläufe (SOPs).
Diese Funktionen tragen zur Aufrechterhaltung der Datenintegrität (ALCOA+), der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (z. B. 21 CFR Part 11-konforme Systeme) und einer konsistenten Waagenleistung über die gesamte Lebensdauer des Geräts bei.