Aufbewahrungsröhrchen
Aufbewahrungsröhrchen sind für die sichere kurz- und langfristige Lagerung biologischer und chemischer Proben in klinischen, akademischen und industriellen Labors unverzichtbar. Diese Kategorie umfasst Röhrchen mit 2D-Barcode, Schraubverschlussformate, Rack-Systeme und Großpackungen, die eine zuverlässige Identifizierung und effiziente Probenhandhabung ermöglichen.
Nützliche Links
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Artikelnummer 10111683
Artikelnummer 10640224
Artikelnummer 10725784
Artikelnummer 10059552
Artikelnummer 10553435
Artikelnummer 10089692
Artikelnummer 10365453
Artikelnummer 10111443
Artikelnummer 12874953
Artikelnummer 15563734
Artikelnummer 10522675
Artikelnummer 11839130
Artikelnummer 15419973
Artikelnummer 11944279
Artikelnummer 10620224
Muss man haben
Artikelnummer 11607948
Artikelnummer 10088609
Artikelnummer 15389784
Artikelnummer 10745204
Artikelnummer 10486143
Artikelnummer 11717849
Artikelnummer 15480004
Artikelnummer 10583055
Artikelnummer 15543734
Artikelnummer 10213773
Artikelnummer 10651544
Artikelnummer 15593704
Artikelnummer 10622114
Häufig gestellte Fragen
Zu den Aufbewahrungsröhrchen dieser Kategorie gehören Röhrchen mit 2D-Barcode, Röhrchen mit Schraubverschluss, Röhrchen im Rack-Format und ScreenMates-Optionen in Großpackungen von Marken wie Thermo Scientific Matrix, Kartell und anderen. Die Volumina reichen von kleinen matrixkompatiblen Röhrchen bis hin zu größeren 5-ml-Formaten für die Lagerung großer Mengen.
2D-Barcode-Aufbewahrungsröhrchen, wie z. B. Thermo Scientific Matrix-Röhrchen, sind mit eindeutigen Codes versehen, die vom Röhrchenboden abgelesen werden können und eine automatisierte Nachverfolgung, Fehlerreduzierung und schnelle Bestandsüberprüfung ermöglichen. In Kombination mit kompatiblen Gestellen und Scannern unterstützen sie eine sichere Identifizierung in Biobanken und Hochdurchsatzlabors.
Für Biobanken wählen Sie Aufbewahrungsröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Versiegelung und 2D-Barcodes von Thermo Scientific Matrix oder Sterilin, die häufig in Gestellen für kontrolliertes Einfrieren geliefert werden. Diese Formate sind so konzipiert, dass sie die Integrität der Proben gewährleisten, wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen unterstützen und in automatisierte Aufbewahrungssysteme integriert werden können.
Wählen Sie Matrix-Röhrchen im Rack, wenn Sie eine präzise Barcode-Verfolgung, automatisierte Handhabung und eine organisierte Lagerung im Gefrierschrank benötigen. ScreenMates-Großröhrchen eignen sich besser, wenn Sie flexible Volumina, hohe Mengen und manuelle Handhabung benötigen. Beide sind in dieser Kategorie „Aufbewahrungsröhrchen” mit EU-weiter Verfügbarkeit = 15 für eine konsistente Lieferung erhältlich.
Kartell, Heathrow Scientific und Buerkle ergänzen Thermo Scientific Matrix durch zusätzliche Formate, Materialien und Preisklassen. Diese Marken bieten zuverlässige Polypropylen-Aufbewahrungsröhrchen, benutzerfreundliche Verschlüsse und kompatibles Zubehör, damit Sie die Aufbewahrungsleistung und Ihr Budget an unterschiedliche Laborabläufe anpassen können.