Learn More
Kartell™ Einfaches Polypropylen-Teströhrchen
Artikelnummer. 11944279
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11944279 16 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11944279 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 8830303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 €
    127.14 € / 1000 Stück
    Sparen 7.86 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit auslaufsicheren Schnellverschluss-Schraubdeckeln aus Polyethylen. Kartell™ Reagenzgläser aus Polypropylen eignen sich zum Zentrifugieren.
  • Hergestellt aus Polypropylen für optimale chemische und thermale Stabilität
  • Auslaufsicher und für die Zentrifugation geeignet
  • Das Design der Kappe verhindert Kontaminationen durch Tropfen auf der Innenoberfläche
  • Maximalbelastung: 4000 x g
  • Lieferbar in: blau (04) - rot (10)- gelb (06) - weiß (03)
  • CE-IVD-genehmigt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE und IVD
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polyethylen
Beschreibung Teströhrchen
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit Geeignet für die Zentrifugierung
Menge 1000 Packung
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss