accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 100-15-2

IUPAC Name: N-methyl-4-nitroaniline
Synonyme: P-nitro-N-methylaniline
Molekulargewicht (g/mol): 152.15
Summenformel: C7H8N2O2
InChi Key: XIFJZJPMHNUGRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern